(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111221-1G OR111221-5G OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA 284 DKK
APOSOR111221-1G APOSOR111221-5G APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739269
CAS-nummer: 59128-15-3