2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111202-5G OR111202-1G
APOSOR111202-5GEA 1700 DKK
APOSOR111202-5G APOSOR111202-1G
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366537
CAS-nummer: 41014-44-2