3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
OR1112-25G
OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA
523
DKK
APOSOR1112-25G
APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Smeltepunkt: 100…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00857068 CAS-nummer: 59443-15-1 |