1-Methylpyrrole-2-carbonitrile

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole

OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 414 DKK
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂
Molekylvægt: 106.13 g/mol
Massefylde: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02693721
CAS-nummer: 34884-10-1

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR