(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111157-1G OR111157-5G
APOSOR111157-1GEA 688 DKK
APOSOR111157-1G APOSOR111157-5G
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00158788
CAS-nummer: 51207-86-4