Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111149-1G OR111149-250MG
APOSOR111149-1GEA 1360 DKK
APOSOR111149-1G APOSOR111149-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198115
CAS-nummer: 347187-30-8