N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 DKK
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 79606-48-7