N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR111133-1G
OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA
0
DKK
APOSOR111133-1G
APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₃ Molekylvægt: 250.298 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
79606-48-7 |