3-Chloranthranilsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 933 DKK
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
3-Chloranthranilsyre 98%
3-Chloranthranilsyre
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 189…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134229
CAS-nummer: 6388-47-2