1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
OR111128-10G OR111128-1G OR111128-5G
APOSOR111128-10GEA 513 DKK
APOSOR111128-10G APOSOR111128-1G APOSOR111128-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321244
CAS-nummer: 32387-21-6