3-Brom-o-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11112-100G OR11112-25G OR11112-5G
APOSOR11112-100GEA 907 DKK
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G APOSOR11112-5G
3-Brom-o-toluidin 98%
3-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 253…255 °C
Massefylde: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051579
CAS-nummer: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5