Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111095-1G OR111095-5G OR111095-250MG
APOSOR111095-1GEA 1350 DKK
APOSOR111095-1G APOSOR111095-5G APOSOR111095-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Formel: C₉H₈BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02186429
CAS-nummer: 134044-63-6