2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 DKK
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Formel: C₆H₉ClN₄O
Smeltepunkt: 150…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188631
CAS-nummer: 2846-77-7