3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 339 DKK
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molekylvægt: 240.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02710285
CAS-nummer: 28737-33-9