4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110998-1G OR110998-5G
APOSOR110998-1GEA 0 DKK
APOSOR110998-1G APOSOR110998-5G
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00448629
CAS-nummer: 6425-46-3