5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110973-1G OR110973-250MG
APOSOR110973-1GEA 1530 DKK
APOSOR110973-1G APOSOR110973-250MG
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₇N₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100555
CAS-nummer: 13797-77-8