1H-Indole-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110958-1G OR110958-250MG OR110958-5G
APOSOR110958-1GEA 861 DKK
APOSOR110958-1G APOSOR110958-250MG APOSOR110958-5G
1H-Indole-2-carboxamide
1H-Indole-2-carboxamide
Formel: C₉H₈N₂O
Smeltepunkt: 225…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231036
CAS-nummer: 1670-84-4