Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-(2-nitrophenyl)acetate
OR110947-5G OR110947-25G
APOSOR110947-5GEA 175 DKK
APOSOR110947-5G APOSOR110947-25G
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Methyl (2-nitrophenyl)acetate
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00968465
CAS-nummer: 30095-98-8