3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 1620 DKK
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molekylvægt: 293.94 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017544
CAS-nummer: 67973-32-4