Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110898-1G OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA 1750 DKK
APOSOR110898-1G APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143238
CAS-nummer: 59857-87-3