3-Brom-o-xylen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 872 DKK
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Brom-o-xylen 99%
3-Brom-o-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 212…214 °C
Massefylde: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000069
CAS-nummer: 576-23-8
EINECS: 209-398-2