3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110873-1G OR110873-5G
APOSOR110873-1GEA 523 DKK
APOSOR110873-1G APOSOR110873-5G
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664642
CAS-nummer: 101004-93-7