4-Chlor-m-anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
OR11087-25G OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA 436 DKK
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G
4-Chlor-m-anisidin
4-Chlor-m-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.6 g/mol
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672967
CAS-nummer: 13726-14-2
UN nummer: 2233
ADR: 6.1 III