2-Chlor-5-nitroanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 197 DKK
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chlor-5-nitroanisol
2-Chlor-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079739
CAS-nummer: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9