Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-nitro-2-pyrrolidin-1-ylbenzoate
OR110838-1G OR110838-5G OR110838-10G
APOSOR110838-1GEA 164 DKK
APOSOR110838-1G APOSOR110838-5G APOSOR110838-10G
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Methyl-5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₄
Molekylvægt: 250.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662491
CAS-nummer: 259269-68-6