2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110829-1G OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA 2170 DKK
APOSOR110829-1G APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01596292
CAS-nummer: 119198-10-6