3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110828-1G OR110828-250MG
APOSOR110828-1GEA 4690 DKK
APOSOR110828-1G APOSOR110828-250MG
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781601
CAS-nummer: 885521-96-0