Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 458 DKK
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371611
CAS-nummer: 885279-45-8