7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 1970 DKK
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Smeltepunkt: 240…243 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 74209-22-6