2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 414 DKK
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791181
CAS-nummer: 5676-60-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III