2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 2010 DKK
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Smeltepunkt: 69…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00775454
CAS-nummer: 221638-74-0