4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110708-1G OR110708-5G
APOSOR110708-1GEA 327 DKK
APOSOR110708-1G APOSOR110708-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Formel: C₆H₈ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457060
CAS-nummer: 89784-02-1