4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110706-1G OR110706-250MG OR110706-5G
APOSOR110706-1GEA 1750 DKK
APOSOR110706-1G APOSOR110706-250MG APOSOR110706-5G
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Formel: C₉H₁₃ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664698
CAS-nummer: 104637-64-1