5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110699-1G OR110699-5G
APOSOR110699-1GEA 1400 DKK
APOSOR110699-1G APOSOR110699-5G
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₈H₁₆N₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036052
CAS-nummer: 72269-92-2