Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, Methyl 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic acid methyll ester
OR110685-1G OR110685-5G
APOSOR110685-1GEA 0 DKK
APOSOR110685-1G APOSOR110685-5G
Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06661312
CAS-nummer: 10250-61-0