2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110682-1G OR110682-5G
APOSOR110682-1GEA 933 DKK
APOSOR110682-1G APOSOR110682-5G
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₀H₅Cl₂NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060545
CAS-nummer: 868755-69-5