4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110680-1G
OR110680-5G
APOSOR110680-1GEA
933
DKK
APOSOR110680-1G
APOSOR110680-5G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₈N₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05664409 CAS-nummer: 830330-33-1 |