Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 491 DKK
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 236.6500 g/mol
Smeltepunkt: 33…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953512
CAS-nummer: 49679-45-0