5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 2230 DKK
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Formel: C₈H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08059488
CAS-nummer: 41301-23-9