4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110626-1G OR110626-5G OR110626-10G
APOSOR110626-1GEA 1300 DKK
APOSOR110626-1G APOSOR110626-5G APOSOR110626-10G
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Formel: C₁₄H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971851
CAS-nummer: 365565-88-4