4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 933 DKK
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formel: C₁₁H₉N₃S
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01624149
CAS-nummer: 183668-02-2