Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Tetrahydropyranyl methanesulphonate
OR110580-1G OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA 164 DKK
APOSOR110580-1G APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Formel: C₆H₁₂O₄S
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505063
CAS-nummer: 134419-59-3