tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110576-1G OR110576-5G
APOSOR110576-1GEA 1860 DKK
APOSOR110576-1G APOSOR110576-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₃BrN₄O₂
Molekylvægt: 359.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100120
CAS-nummer: 877401-28-0