2-(2-Chlorophenyl)glycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
OR11056-100G OR11056-25G
APOSOR11056-100GEA 186 DKK
APOSOR11056-100G APOSOR11056-25G
2-(2-Chlorophenyl)glycine
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekylvægt: 185.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049324
CAS-nummer: 88744-36-9