2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 850 DKK
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02070020
CAS-nummer: 23056-40-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III