2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110497-1G OR110497-5G
APOSOR110497-1GEA 933 DKK
APOSOR110497-1G APOSOR110497-5G
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568738
CAS-nummer: 19434-35-6