2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR110496-1G
OR110496-5G
APOSOR110496-1GEA
933
DKK
APOSOR110496-1G
APOSOR110496-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₈O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01568764 CAS-nummer: 181297-82-5 |