Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110467-25G OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA 240 DKK
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 141…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00649381
CAS-nummer: 15366-34-4