3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110463-1G OR110463-250MG OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA 741 DKK
APOSOR110463-1G APOSOR110463-250MG APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrClO₂
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202648
CAS-nummer: 116795-47-2