Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110461-1G OR110461-5G
APOSOR110461-1GEA 654 DKK
APOSOR110461-1G APOSOR110461-5G
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09933374
CAS-nummer: 78069-49-5